Key Documents
634514
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H7BrO
Peso molecolare:
205.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
49-51 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
WYECURVXVYPVAT-CLQMYPOBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)