Documenti fondamentali
634301
Sigma-Aldrich
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Copper aluminate
About This Item
Formula condensata:
CuAl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
98.5% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
Stringa SMILE
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)