Documenti fondamentali
634034
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzoic acid
96%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be synthesized from 4-chlorobenzoic acid via a multi-step reaction process.
Applicazioni
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be used in the synthesis of:
  • 4-chloro-2-methylbenzophenone via Freidel Craft′s acylation with benzene
  • 4-chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)benzoic acid
  • 4-chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"A novel synthesis of 1-substituted 2H-isoquinolin-3-ones"
Canepa.SA and Bravo.DR
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(06), 979-982 (2004)
"(2-Methyl-5-(methylsulfonyl) benzoyl) guanidine Na+/H+ antiporter inhibitors"
Baumgarth M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(13), 2017- 2034 (1997)