Documenti fondamentali
632872
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H
WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)