Documenti fondamentali
632368
Sigma-Aldrich
tert-Butyl ethyl ether-(trimethyl-13C3)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)3COCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
72-73 °C (lit.)
Densità
0.772 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CCOC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3/i2+1,3+1,4+1
NUMQCACRALPSHD-VWNJCJTFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)