Documenti fondamentali
189960
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzhydrol
≥98%
Scegli un formato
25 G
69,70 €
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
69,70 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
solid
P. ebollizione
323 °C (lit.)
Punto di fusione
93-95 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methylbenzhydrol on etherification with tropine yields tropinyl 2-methyl-benzhydryl ether hydrobromide (BS 6825)[1]. It also undergoes reduction in acetic acid containing iodine and aqueous hypophosphorous acid to yield diphenylmethanes[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
The effect of alkyl substitution in drugs. IV. Pharmacological properties of tropinyl 2-methylbenzhydryl ether hydrobromide (BS 6825).
A B FUNCKE et al.
Journal of medicinal and pharmaceutical chemistry, 4, 215-224 (1961-09-08)
Further studies on the reduction of benzylic alcohols by hypophosphorous acid/iodine.
Gordon PE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 393-400 (2005)