Documenti
632082
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol
97%
Sinonimo/i:
(2,2,6,6-Tetramethylol)cyclohexanol, 1,1,3,3-Tetra(hydroxymethyl)cyclohexan-2-ol, 2-Hydroxy-1,1,3,3-cyclohexanetetramethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
123-127 °C
Stringa SMILE
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3