Documenti fondamentali
631310
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
97%
Scegli un formato
1 G
51,00 €
5 G
168,00 €
51,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
51,00 €
5 G
168,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127-131 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)