Key Documents
631019
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)formamide
97%
Sinonimo/i:
4′-Bromoformanilide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
117-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
PYHXNHQAVPSOKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves