Documenti fondamentali
630187
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C,d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methylene iodide-13C,d2
About This Item
Formula condensata:
13CD2I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
68 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Densità
3.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1D2
NZZFYRREKKOMAT-WGVGGRBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)