Documenti fondamentali
488844
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methylene-13C iodide
Scegli un formato
500 MG
920,55 €
920,55 €
Prezzo di listino969,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
920,55 €
About This Item
Formula condensata:
13CH2I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
920,55 €
Prezzo di listino969,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
68 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H][13C]([H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1
NZZFYRREKKOMAT-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4