Documenti fondamentali
61735
Sigma-Aldrich
(±)-Lavandulol
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
1722733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.470
Densità
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)