Documenti fondamentali
617032
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Benzyl cyanide-α,α-d2
About This Item
Formula condensata:
C6H5CD2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
233-234 °C (lit.)
Punto di fusione
-24 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6D2
SUSQOBVLVYHIEX-NCYHJHSESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)