Documenti fondamentali
615749
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Propionic-d5 acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2;
JXKPEJDQGNYQSM-LUIAAVAXSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thomas W Hoffmann et al.
The ISME journal, 10(2), 460-477 (2015-07-29)
Studying host-microbiota interactions are fundamental to understanding the mechanisms involved in intestinal homeostasis and inflammation. In this work, we analyzed these interactions in mice that were mono-associated with six microorganisms that are representative of inflammatory bowel disease (IBD)-associated dysbiosis: the