Key Documents
613975
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H7O
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
211-212 °C (lit.)
Punto di fusione
22-23 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CC1=C(O)C([2H])=C([2H])C(C)=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D
KUFFULVDNCHOFZ-QGZYMEECSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3