Documenti fondamentali
613924
Sigma-Aldrich
Chloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl chloride-2,2,2-d3
Scegli un formato
5 G
1.010,00 €
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
1.010,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.010,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
HRYZWHHZPQKTII-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard 5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)