Documenti fondamentali
613703
Sigma-Aldrich
1-Propanol-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Propyl-3,3,3-d3 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
-127 °C (lit.)
Densità
0.840 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3
BDERNNFJNOPAEC-FIBGUPNXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)