Documenti fondamentali
613177
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 4 mm × 8 in.
Scegli un formato
10 EACH
3.090,00 €
3.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
3.090,00 €
About This Item
Formula condensata:
GdCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
3.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Composizione
DSS, 0.1%
water, 1%
Concentrazione
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
4 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Gradient shimming
Quantità
4 mm O.D. tube contains 0.435 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)