Documenti fondamentali
612197
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CF3CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.05% water
water
P. ebollizione
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
-44 °C (lit.)
Densità
1.373 g/mL
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Descrizione generale
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2 (2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, TFE-d2) is a deutered trifluoroethanol that may be employed as an NMR solvent.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)