61139
Copper
turnings, purum p.a., ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cu
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0%
Qualità
turnings
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lungh. trucioli
~0.5 cm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤200 mg/kg
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of polynitro[60]fullerene.[3]
- Copper-catalyzed azide-alkyne Huisgen cycloaddition (click reaction) to synthesize 5-membered heterocycles.[4][5]
- Trifluoromethylation of heteroaromatic compounds.[6]
- Preparation of electrolyte for all-copper hybrid flow batteries.[7]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?