Documenti fondamentali
609269
Sigma-Aldrich
Choline chloride-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Ethanaminium-15N
Scegli un formato
1 G
232,00 €
232,00 €
Prezzo di listino1.160,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
232,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
232,00 €
Prezzo di listino1.160,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Choline chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
Choline chloride