Documenti fondamentali
606790
Sigma-Aldrich
Benzene-12C6
99.9 atom % 12C
About This Item
Formula condensata:
12C6H6
Peso molecolare:
78.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[12cH]1[12cH][12cH][12cH][12cH][12cH]1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0
UHOVQNZJYSORNB-WDBXEELJSA-N
Descrizione generale
Benzene-12C6 is also known as depleted benzene.
Applicazioni
Benzene-12C6 may be employed in FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) measurements.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John C Thomas et al.
ACS nano, 9(5), 4734-4742 (2015-04-14)
Carboranethiol molecules self-assemble into upright molecular monolayers on Au{111} with aligned dipoles in two dimensions. The positions and offsets of each molecule's geometric apex and local dipole moment are measured and correlated with sub-Ångström precision. Juxtaposing simultaneously acquired images, we
H Muchalski et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(4), 1249-1253 (2014-12-02)
The peroxidation of 7-dehydrocholesterol (7-DHC), a biosynthetic precursor to vitamin D3 and cholesterol, has been linked to the pathophysiology of Smith-Lemli-Optiz syndrome (SLOS), a devastating human disorder. In SLOS, 7-DHC plasma and tissue levels are elevated because of defects in
Paula Mayorga Burrezo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3834-3843 (2015-03-03)
We have used Raman spectroscopy to study the molecular and electronic structures of the radical cations and dications of carbon-bridged oligo(para-phenylenevinylene)s (COPVn, n = 1-6) possessing consecutive fused pentagons and hexagons, up to 19, along with COPV derivatives having electron-donating
Xavier Moreel et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 7(7), 766-776 (2014-05-16)
The association between omega-3 (ω-3) fatty acids and prostate cancer has been widely studied. However, little is known about the impact of prostate tissue fatty acid content on prostate cancer progression. We hypothesized that compared with the estimated dietary ω-3
Emma Oakton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(40), 15138-15142 (2014-09-03)
Herein, we report the preparation of small and narrowly distributed (2.1 ± 0.5 nm) Ag nanoparticles supported on passivated silica, where the surface OH groups are replaced by OSiMe3 functionalities. This synthetic method involves the grafting of silver(I) bis(trimethylsilyl)amide ([AgN(SiMe3)2]4)