Documenti fondamentali
606731
Sigma-Aldrich
Iodomethane-12C
≥99.9 atom % 12C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl-12C iodide
Scegli un formato
5 G
213,00 €
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
213,00 €
About This Item
Formula condensata:
12CH3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
≥99.9 atom % 12C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.529
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C (lit.)
Densità
2.28 g/mL at 25 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Spostamento di massa
depleted
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[12CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0
INQOMBQAUSQDDS-IGMARMGPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Riet Bammens et al.
Glycobiology, 25(6), 669-682 (2015-01-23)
The congenital disorders of glycosylation (CDG), a group of inherited diseases characterized by aberrant glycosylation, encompass a wide range of defects, including glycosyltransferases, glycosidases, nucleotide-sugar transporters as well as proteins involved in maintaining Golgi architecture, pH and vesicular trafficking. Mutations
Joel E Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(32), 8372-8374 (2014-06-26)
Crystalline molecular sieves are used in numerous applications, where the properties exploited for each technology are the direct consequence of structural features. New materials are typically discovered by trial and error, and in many cases, organic structure-directing agents (OSDAs) are
Hagay Kohay et al.
Environmental science & technology, 49(15), 9280-9288 (2015-07-01)
The presence of nanoconcentrations of persistent pharmaceuticals in treated wastewater effluent and in surface water has been frequently reported. A novel organic-inorganic hybrid sorbent based on adsorbing quarternized poly vinylpyridinium-co-styrene (QPVPcS) to montmorillonite (MMT) was designed for the removal of
Ann-Charlotte Almstrand et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(17), 5045-5052 (2015-03-05)
Lipidomic analysis of the complex mixture of lipids isolated from biological systems can be a challenging process that often involves tandem mass spectrometry and interpretation of both precursor ions and product ions relative to the molecular structure of the lipids.
Xiangfeng Meng et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(14), 5885-5894 (2015-01-15)
Glucansucrases are exclusively found in lactic acid bacteria and synthesize a variety of α-glucans from sucrose. They are large multidomain enzymes belonging to the CAZy family 70 of glycoside hydrolase enzymes (GH70). The crystal structure of the N-terminal truncated GTF180