Documenti
IX0185
Supelco
Iodomethane
Sinonimo/i:
Iodomethane, Methyl Iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-819-5
Tensione di vapore
540 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Colore
APHA: ≤100
pH
5.2 (25 °C in H2O)
P. eboll.
42 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-66 °C
Densità
2.28 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
IX0185-3 is packaged in poly coated glass bottles
Risultati analitici
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 100APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile