Documenti
606324
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl)-13C4-amine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(Cl13CH213CH2)2NH · HCl
Peso molecolare:
182.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
212-214 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.Cl[13CH2][13CH2]N[13CH2][13CH2]Cl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
YMDZDFSUDFLGMX-UJNKEPEOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3