Documenti fondamentali
603007
Sigma-Aldrich
Water-17O
35-39.9 atom % 17O
Sinonimo/i:
17O Labeled water
About This Item
Formula condensata:
H217O
Numero CAS:
Peso molecolare:
19.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
35-39.9 atom % 17O
PM
18.37 by atom % calculation (at 35 atom % 17O)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C
Densità bulk
1.01
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Descrizione generale
(Normalized with respect to hydrogen)
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)