Documenti fondamentali
600202
Sigma-Aldrich
Barium carbonate-13C
90 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Ba13CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.33
Beilstein:
4826209
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
90 atom % 13C
PM
198.23 by atom % calculation
Punto di fusione
811 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Ba++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
AYJRCSIUFZENHW-YTBWXGASSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)