Documenti
597031
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-18O2
95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C18O2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
208 °C (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[18OH]C(=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i4+2,5+2
KDPAWGWELVVRCH-MABBKULESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3