Documenti fondamentali
597015
Sigma-Aldrich
Triethoxy(4-methoxyphenyl)silane
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
128 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H22O4Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13-10-8-12(14-4)9-11-13/h8-11H,5-7H2,1-4H3
VIJXFDYNPXVYJQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)