Documenti fondamentali
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid
95%
Sinonimo/i:
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
106-111 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Pd-catalyzed coupling reactions
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)