Documenti fondamentali
595500
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Sinonimo/i:
3-Methyl-4-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
205-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17β-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
  • Synthesis of bioactive combretastatin analogs via regioselective Suzuki coupling
  • Preparation of aromatic nitriles via copper-mediated cyanation
  • Rhodium-catalyzed allylic arylation of meso cyclopentene dicarbonates
  • Lewis acid-assisted asymmetric allylic substitution of butenediyl carbonates using rhodium catalyst
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)