Documenti fondamentali
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenylditin(IV)
97%
Sinonimo/i:
Hexaphenyldistannane
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3Sn]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Punto di fusione
233-237 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)