Documenti fondamentali
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopropoxyphenyl)phenylboronic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
>230 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)