Documenti fondamentali
593583
Sigma-Aldrich
Copper-zinc alloy
nanopowder, <150 nm particle size (SEM), 56-60% Cu basis, 37-41% Zn basis
Sinonimo/i:
Cu34Zn11
About This Item
Formula condensata:
Cu34Zn11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
nanopowder
Composizione
copper, 60 wt. %
Cu, 56-60%
zinc, 40 wt. %
Zn, 37-41%
Dimensione particelle
<150 nm (SEM)
Cationi in tracce
Mn: 1.5-2.5%
Pb: 0.5-2.5%
Sn: 1.5-2.0%
Stringa SMILE
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Stato fisico
Macro-agglomeration of ultra-fine particles, with size of about 70 nanometers.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc nanopowder, 40-60&#160;nm avg. part. size, &#8805;99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
578002
Zinc
Copper nanowires, diam. × L ~100&#160;nm (±20&#160;nm) × 10~20&#160;&#956;m, ~5&#160;mg/mL (in IPA)
Sigma-Aldrich
807842
Copper
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
807958
Copper