Documenti fondamentali
593281
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
FC6H2(CH3)(OH)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
44-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(F)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-7(9)3-6(4-10)8(5)11/h2-4,11H,1H3
FDUNAMXDKSETQT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)