Documenti fondamentali
444553
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
3-Methylsalicylaldehyde, 2,3-Cresotaldehyde, 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Scegli un formato
1 G
27,02 €
5 G
93,10 €
27,02 €
Prezzo di listino38,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
27,02 €
5 G
93,10 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
1099377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,02 €
Prezzo di listino38,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.564 (lit.)
P. ebollizione
204 °C/730 mmHg (lit.)
Densità
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[2-(1H-Benzimidazol-2-yl-?N3) aniline-?N] dichloridozinc.
Eltayeb NE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(8), 1062-1063 (2011)
Irina A Kühne et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 32(40), 404002-404002 (2020-03-26)
Structural, magnetic and electromechanical changes resulting from spin crossover between the spin quintet and spin triplet forms of a mononuclear Mn3+ complex embedded in six lattices with different charge balancing counterions are reported. Isostructural ClO4- and BF4- salts (1) and
8-Substituted 3-Arylcoumarins as Potent and Selective MAO-B Inhibitors: Synthesis, Pharmacological Evaluation, and Docking Studies.
Vi?a D, et al.
ChemMedChem, 7(3), 464-470 (2012)
Synthesis and characterization of amino acid Schiff base complexes of nickel (II).
Wang G and Chang JC.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 24(7), 1091-1097 (1994)
P Valenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(6), 803-810 (1998-07-29)
A series of 1,4-dihydropyridines bearing a coumarin moiety in 4-position was synthesized. The compounds were evaluated for inotropic, chronotropic and calcium antagonist activities. The replacement of the o-nitrophenyl moiety of nifedipine with a coumarin or phenylcoumarin system is accompanied by