Documenti fondamentali
592447
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorocinnamate, predominantly trans
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9FO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7H,1H3/b7-4+
HSNCAEKOZRUMTB-QPJJXVBHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)