Documenti fondamentali
591505
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl acrylate-co-glycidyl methacrylate)
glycidyl methacrylate 50 mol %
About This Item
Formula condensata:
(C9H3Br5O2)m(C7H10O3)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
glycidyl methacrylate, 50 mol %
Temp. transizione
Tg (DSC) 122 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
Applicazioni
High refractive index, photosensitive polymer for optical waveguides.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.