Documenti fondamentali
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenethyl)isothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
Scegli un formato
5 G
404,00 €
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
404,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6000 (lit.)
Densità
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)