Documenti fondamentali
590886
Sigma-Aldrich
Phenethyl-1,2-13C2-amine
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzeneethanamine-13C2
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH213CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
197-200 °C (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1,7+1
BHHGXPLMPWCGHP-AKZCFXPHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)