590274
Benzenesulfonyl azide, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
40-63 μm
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.