Documenti fondamentali
589837
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
L-Methionine-15N, N-acetyl derivative
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2CH(15NH-COCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CSCC[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i8+1
XUYPXLNMDZIRQH-DWNZYCRPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)