Documenti fondamentali
588946
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)furan-2-yl]-acrylic acid, predominantly trans
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9F3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
157-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C14H9F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-8H,(H,18,19)/b8-6+
WWHMEYXWUKCAKU-SOFGYWHQSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)