Documenti fondamentali
588490
Sigma-Aldrich
Poly(2,5 pyridine)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
λmax
248 nm
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2cccnc2
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
Applicazioni
Light-emitting conjugated polymer.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)