Documenti fondamentali
39410
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)pyridine, polymer-bound
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)pyridine on Polystyrene, DMAP on PS, polymer bound DMAP
Scegli un formato
5 G
154,00 €
25 G
619,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
154,00 €
25 G
619,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~3.0 mmol/g "DMAP" loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
Descrizione generale
Polymer-bound 4-(dimethylamino)pyridine is used for improved derivatization of chiral and achiral aliphatic amines, amino alcohols and amino acids.[1]
Applicazioni
Polymer-bound 4-(dimethylamino)pyridine is used as a supported base in the Michael addition and nitrous acid elimination process step involved in the synthesis of thiophene-2-carboxylates using β-nitroacrylates as starting materials, under a general and efficient continuous flow-based protocol.[1] It also serves as a supported catalyst in the preparation of ω-nitro esters starting from cyclic 2-nitro ketones under solid heterogeneous catalysis.(5)
Altre note
Polymer supported, recyclable acylation catalyst[2][3][4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
$\beta$-Nitroacrylates as Starting Materials of Thiophene-2-Carboxylates Under Continuous Flow Conditions
Chiurchiu E, et al.
advanced synthesis and catalysis, 361(9), 2042-2047 (2019)
A new, low impact and efficient synthesis of $\omega$-nitro esters under solid heterogeneous catalysis
Chiurchiu E, et al.
Green Chemistry, 19(20), 4956-4960 (2017)
$\beta$-Nitroacrylates as Starting Materials of Thiophene-2-Carboxylates Under Continuous Flow Conditions
Chiurchiu E, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 361(9), 2042-2047 (2019)
E.F. Scriven
Chemical Society Reviews, 12, 129-129 (1983)
S. Shinkai et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 631-631 (1981)