Documenti fondamentali
588105
Sigma-Aldrich
Heptadecanoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H44NO4 · HCl
Peso molecolare:
447.07
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
158-159 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.[H][C@](CC([O-])=O)(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1H/t22-;/m0./s1
SYUSIANKHPXISE-FTBISJDPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)