587729
Boc-Gly-OH-1-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-1-13C,15N, Glycine-1-13C,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]C[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i5+1,8+1
VRPJIFMKZZEXLR-LXCUQPLXSA-N
WGK 3