Key Documents
587389
Sigma-Aldrich
Silver molybdate
technical grade
Sinonimo/i:
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ag2MoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
technical grade
Forma fisica
powder
solid
Punto di fusione
483 °C
Densità
6.18 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)