Documenti fondamentali
579998
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 acrylate)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Temp. transizione
Tg 79 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
λmax
464
Descrizione generale
NLO polymer
Applicazioni
Poly(Disperse Red 1 acrylate) can be used as a gold standard for surface relief gratings (SRGs).[1] It is a pH responsive solvatochromic dye that can be used in the development of dual sensors for temperature and pH detection.[2]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of head group size on the photoswitching applications of azobenzene Disperse Red 1 analogues
Goulet-Hanssens A, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(36), 7505-7512 (2014)
Soluble polymeric dual sensor for temperature and pH value
Pietsch C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(31), 5653-5656 (2009)