Documenti fondamentali
579939
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
231-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2nc(N)nc(N)n2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-16-7-4-2-6(3-5-7)8-13-9(11)15-10(12)14-8/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15)
WBDWTNWLWBQFJU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)